Verde de bromocresol sal sódica, soluble en agua indicator
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Verde de bromocresol hidrosoluble
151320050 151320250
ACRO151320050EA 35.6 EUR
ACRO151320050 ACRO151320250
Verde de bromocresol sal sódica, soluble en agua indicator
Verde de bromocresol sal sódica
Formula: C₂₁H₁₃Br₄NaO₅S
MW: 720 g/mol
Pto. de fusión: 230 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00148898
Núm. CAS: 67763-24-0
EINECS: 263-657-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark brown to green-black Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Visual transition interval from pH 3.8 (yellow) to pH 5.4 (blue)
Clarity of solution (0.1% in water) Clear