Verde de bromocresol sal sódica ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
402940050 402940100 402940500
ACRO402940050EA 59.5 EUR
ACRO402940050 ACRO402940100 ACRO402940500
Verde de bromocresol sal sódica ACS
Verde de bromocresol sal sódica
Formula: C₂₁H₁₃Br₄NaO₅S
Pto. de fusión: 230 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00148898
Núm. CAS: 67763-24-0
EINECS: 263-657-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark brown to green-black Powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval from pH 3.8 (yellow) to pH 5.4 (blue)
Clarity of solution Passes test