Verde de bromocresol sal sódica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Verde de bromocresol hidrosoluble
A17503.06 A17503.14 A17503.22
A17503.06EA 34.7 EUR
A17503.06 A17503.14 A17503.22
Verde de bromocresol sal sódica
Verde de bromocresol sal sódica
CAS No.: 62625-32-5 Molecular Formula: C21H13Br4NaO5S Formula Weight: 720.01 Melting Point: ca 230° dec. MDL No.: MFCD00148898
Formula: C₂₁H₁₃Br₄NaO₅S
Pto. de fusión: ∼ 230 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00148898
Núm. CAS: 62625-32-5
EINECS: 263-657-4