Verde de bromocresol sal sódica 0,04% (w/v) en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Verde de bromocresol hidrosoluble
38696.AE
38696.AP
38696.AEEA
39.9
EUR
38696.AE
38696.AP
Verde de bromocresol sal sódica 0,04% (w/v) en solución acuosa
Verde de bromocresol sal sódica
CAS No.: 62625-32-5
Molecular Formula: C21H13Br4NaO5S
Formula Weight: 720.01
Physical Form: Liquid
Appearance: Green
Formula:
C₂₁H₁₃Br₄NaO₅S Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00148898 Núm. CAS: 62625-32-5 EINECS: 263-657-4 |