Verde de bromocresol sal sódica 0,5 g/l ethanol_20 (v/v) Reag. Ph. Eur. 1012601
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Verde de bromocresol hidrosoluble
87791.180EA 55.5 EUR
87791.180 87791.180_T
Verde de bromocresol sal sódica 0,5 g/l ethanol_20 (v/v) Reag. Ph. Eur. 1012601
Verde de bromocresol sal sódica
Información para pedidos: Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Formula: C₂₁H₁₃Br₄NaO₅S
MW: 720 g/mol
Pto. de fusión: 225
Número MDL: MFCD00148898
Núm. CAS: 62625-32-5