Azul de bromofenol sal sódica, soluble en agua, puro indicator
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
151350250 151350050 151351000
ACRO151350250EA 92.5 EUR
ACRO151350250 ACRO151350050 ACRO151351000
Azul de bromofenol sal sódica, soluble en agua, puro indicator
Azul de bromofenol sal sódica
Formula: C₁₉H₉Br₄NaO₅S
Pto. de fusión: >300 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013793
Núm. CAS: 34725-61-6
EINECS: 252-170-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark green to brown-black to blue-black Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Visual transition interval from pH 3.0 (yellow) to pH 4.6 (blue)
Clarity of solution (0.1% in water) clear