Azul de bromofenol sal sódica ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Azul de bromofenol hidrosoluble, S,S-Dióxido del 4,4'-(3H-2,1-benzoxatiol-3-iliden)bis[2,6-dibromofenol] sal sódica, α-(3,5-Dibromo-4-oxo-2,5-ciclohexadienilideno)-α-(3,5-dibromo-4-hidroxifenil)toluenosulfonato de sodio
403160100 403160050 403160500
ACRO403160100EA 59.8 EUR
ACRO403160100 ACRO403160050 ACRO403160500
Azul de bromofenol sal sódica ACS
Azul de bromofenol sal sódica
Formula: C₁₉H₉Br₄NaO₅S
MW: 691.95 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013793
Núm. CAS: 34725-61-6
EINECS: 252-170-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark green to brown-black to blue-black Powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval from pH 3.0 (yellow) to pH 4.6 (blue)
Clarity of solution Passes test