Azul de bromofenol sal sódica ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Azul de bromofenol hidrosoluble, S,S-Dióxido del 4,4'-(3H-2,1-benzoxatiol-3-iliden)bis[2,6-dibromofenol] sal sódica, α-(3,5-Dibromo-4-oxo-2,5-ciclohexadienilideno)-α-(3,5-dibromo-4-hidroxifenil)toluenosulfonato de sodio
32639.06 32639.14 32639.22
32639.06EA 40.2 EUR
32639.06 32639.14 32639.22
Azul de bromofenol sal sódica ACS
Azul de bromofenol sal sódica
CAS No.: 34725-61-6 Molecular Formula: C19H9Br4NaO5S Formula Weight: 691.96 Physical Form: Crystalline Melting Point: 300° Merck Reference: 14,1444 MDL No.: MFCD00013793
Formula: C₁₉H₉Br₄NaO₅S
MW: 691.95 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013793
Núm. CAS: 34725-61-6
EINECS: 252-170-2
Índice Merck: 14,1444