Azul de bromofenol sal sódica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A16899.09 A16899.18
A16899.09EA 36.8 EUR
A16899.09 A16899.18
Azul de bromofenol sal sódica
Azul de bromofenol sal sódica
CAS No.: 34725-61-6 Molecular Formula: C19H9Br4NaO5S Formula Weight: 691.96 Melting Point: 300° Merck Reference: 14,1444 MDL No.: MFCD00013793
Formula: C₁₉H₉Br₄NaO₅S
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013793
Núm. CAS: 34725-61-6
EINECS: 252-170-2
Índice Merck: 14,1444