Azul de bromofenol 0,1% in water, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
403150250 403151000
ACRO403150250EA 79.1 EUR
ACRO403150250 ACRO403151000
Azul de bromofenol 0,1% in water, puro
Azul de bromofenol
Formula: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
Densidad: 1 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005875
Núm. CAS: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Concentration (by UV) About 0.1%
Infrared spectrum Conforms
Melting point 212 to 217 °C
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +150° to +156° (20 °C, 589 nm) (C=1, dioxane)