Azul de bromotimol sal sódica, soluble_water, pure Indicator
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: α-(3-Bromo-5-isopropil-4-oxo-2-metil-2,5-ciclohexadienilideno)-2-(3-bromo-4-hidroxi-5-isopropil-2-metilfenil)toluenosulfonato de sodio
151370250 151371000
ACRO151370250EA 119 EUR
ACRO151370250 ACRO151371000
Azul de bromotimol sal sódica, soluble_water, pure Indicator
Azul de bromotimol sal sódica
Formula: C₂₇H₂₇Br₂NaO₅S
MW: 646.37 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077263
Núm. CAS: 34722-90-2
EINECS: 252-169-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark green to orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Solubility (0.1 % in water) Clear
Visual transition interval from pH 6.0 (yellow) to pH 7.6 (blue)