Azul de bromotimol sal sódica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
α-(3-Bromo-5-isopropil-4-oxo-2-metil-2,5-ciclohexadienilideno)-2-(3-bromo-4-hidroxi-5-isopropil-2-metilfenil)toluenosulfonato de sodio
A17913.09
A17913.18
A17913.09EA
44.1
EUR
A17913.09
A17913.18
Azul de bromotimol sal sódica
Azul de bromotimol sal sódica
CAS No.: 34722-90-2
Molecular Formula: C27H27Br2NaO5S
Formula Weight: 646.38
Melting Point: 200-202°
MDL No.: MFCD00077263
Formula:
C₂₇H₂₇Br₂NaO₅S MW: 646.37 g/mol Pto. de fusión: 200…202 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00077263 Núm. CAS: 34722-90-2 EINECS: 252-169-7 |