Azul de bromotimol sal sódica 0,04% (w/v) en solución acuosa
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: α-(3-Bromo-5-isopropil-4-oxo-2-metil-2,5-ciclohexadienilideno)-2-(3-bromo-4-hidroxi-5-isopropil-2-metilfenil)toluenosulfonato de sodio
38701.AE 38701.AP
38701.AEEA 30.9 EUR
38701.AE 38701.AP
Azul de bromotimol sal sódica 0,04% (w/v) en solución acuosa
Azul de bromotimol sal sódica
CAS No.: 34722-90-2 Molecular Formula: C27H27Br2NaO5S Formula Weight: 646.38 Physical Form: Liquid Odour: Odourless MDL No.: MFCD00077263
Formula: C₂₇H₂₇Br₂NaO₅S
MW: 646,37 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077263
Núm. CAS: 34722-90-2
EINECS: 252-169-7