Tiofeno-3-carbonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Cyanothiophene, 3-Thienyl cyanide, Thiophene-3-carbonitrile
L13115.06
L13115.14
L13115.06EA
61.7
EUR
L13115.06
L13115.14
Tiofeno-3-carbonitrilo ≥98%
Tiofeno-3-carbonitrilo
Purity: 98%
CAS No.: 1641-09-4
Molecular Formula: C5H3NS
Formula Weight: 109.15
Flash Point: 86°(186°F)
Refractive Index: 1.5615
Odour: Recognizable
Boiling Point: 205°
Beilstein Reference: 107104
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00151852
Formula:
C₅H₃NS MW: 109,15 g/mol Pto. Ebullición: 205 °C Densidad: 1,200 Pto. de inflamación: 86 °C (186 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00151852 Núm. CAS: 1641-09-4 EINECS: 216-687-7 UN: 3276 ADR: 6.1,III |