Calcon® (Mordant Black 17), puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
202440250 202441000
ACRO202440250EA 37.5 EUR
ACRO202440250 ACRO202441000
Calcon® (Mordant Black 17), puro
Calcon® (Mordant Black 17)
Formula: C₂₀H₁₃N₂NaO₅S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004069
Núm. CAS: 2538-85-4
EINECS: 219-810-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark brown to black Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies