Negro de eriocromo T, puro indicator grade
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Hidroxi-4-(2-hidroxi-1-naftilazo)-7-nitro-1-naftalenosulfonato de sodio
228360010 228360250 228361000 228365000
ACRO228360010EA 311 EUR
ACRO228360010 ACRO228360250 ACRO228361000 ACRO228365000
Negro de eriocromo T, puro indicator grade
Negro de eriocromo T
Formula: C₂₀H₁₂N₃NaO₇S
MW: 461,39 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003935
Núm. CAS: 1787-61-7
EINECS: 217-250-3
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,03702
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Brown to black Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Suitability (for compl. det. of metals) Passes test