Negro de eriocromo T
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A17536.22 A17536.36
A17536.22EA 40.7 EUR
A17536.22 A17536.36
Negro de eriocromo T
Negro de eriocromo T
CAS No.: 1787-61-7 Molecular Formula: C20H12N3NaO7S Formula Weight: 461.39 Beilstein Reference: 4121162 Merck Reference: 14,3667 MDL No.: MFCD00003935
Formula: C₂₀H₁₂N₃NaO₇S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003935
Núm. CAS: 1787-61-7
EINECS: 217-250-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,3667