Reactivo de Patton-Reeder indicator grade
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Cal-Red®
157310100 157310500 157312500
ACRO157310100EA 107 EUR
ACRO157310100 ACRO157310500 ACRO157312500
Reactivo de Patton-Reeder indicator grade
Reactivo de Patton-Reeder
Formula: C₂₁H₁₄N₂O₇S
MW: 438.42 g/mol
Pto. de fusión: 300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004078
Núm. CAS: 3737-95-9
EINECS: 223-117-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark purple to black Powder
Infrared spectrum Conforms
Suitability (for chel. det. of Ca) Passes test
Water ≤2.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure