Reactivo de Patton-Reeder, (max. 10% H₂O)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B23459.09
B23459.18
B23459.09EA
67.7
EUR
B23459.09
B23459.18
Reactivo de Patton-Reeder, (max. 10% H₂O)
Reactivo de Patton-Reeder
CAS No.: 3737-95-9
Molecular Formula: C21H14N2O7S
Formula Weight: 438.42
Melting Point: ca 300° dec.
Beilstein Reference: 727492
MDL No.: MFCD00004078
Formula:
C₂₁H₁₄N₂O₇S Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004078 Núm. CAS: 3737-95-9 EINECS: 223-117-0 |