Reactivo de Patton-Reeder para complexometria, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención
Sinónimos: Cal-Red®
21260-10G 21260-50G
21260-10GEA 98.4 EUR
21260-10G 21260-50G
Reactivo de Patton-Reeder para complexometria, Fluka™
Reactivo de Patton-Reeder
Formula: C₂₁H₁₄N₂O₇S
MW: 438.42 g/mol
Pto. de fusión: 300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004078
Núm. CAS: 3737-95-9
EINECS: 223-117-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity (IR) complying
Appearance of the solution complying
Water (Karl Fischer) Max. 7 %
Suitability for complexometric Ca titration complying
Absorption maximum 638 - 648 nm
Absorbtion (1%/1cm) Min. 100