Ácido 3-Tiofenoborónico 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Thienylboronic acid, Thiophene-3-boronic acid
345660010 345660050
ACRO345660010EA 37.9 EUR
ACRO345660010 ACRO345660050
Ácido 3-Tiofenoborónico 97%
Ácido 3-Tiofenoborónico
Formula: C₄H₅BO₂S
MW: 127,96 g/mol
Pto. de fusión: 162…167 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00151851
Núm. CAS: 6165-69-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH 96.0 to 106.0 %