Ácido 3-Tiofenoborónico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Thienylboronic acid, Thiophene-3-boronic acid
B23637.06 B23637.03 B23637.14
B23637.06EA 106 EUR
B23637.06 B23637.03 B23637.14
Ácido 3-Tiofenoborónico ≥98%
Ácido 3-Tiofenoborónico
Purity: 98% CAS No.: 6165-69-1 Molecular Formula: C4H5BO2S Formula Weight: 127.96 Storage Temperature: -30°C to -10°C Melting Point: 164-169° Beilstein Reference: 113573 MDL No.: MFCD00151851
Formula: C₄H₅BO₂S
MW: 127,96 g/mol
Pto. de fusión: 164…169 °C
Número MDL: MFCD00151851
Núm. CAS: 6165-69-1