Anaranjado de metilo 0,1% en solución acuosa, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01323.0250 1.01323.1000
1.01323.0250EA 65.9 EUR
1.01323.0250 1.01323.1000
Anaranjado de metilo 0,1% en solución acuosa, Supelco®
Anaranjado de metilo
Formula: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007502
Núm. CAS: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
pH 6 (H2O, 20 °C)