Anaranjado de metilo 0,1% in ethanol (20%)
Proveedor: PROLABO CMP
MC302417.0100 MC302417.0500 MC302417.1000 MC3024170100_T
PRLSMC302417.0100EA 0 EUR
PRLSMC302417.0100 PRLSMC302417.0500 PRLSMC302417.1000 PRLSMC302417.5000 PRLSMC3024170100_T
Anaranjado de metilo 0,1% in ethanol (20%)
Anaranjado de metilo
Formula: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
Número MDL: MFCD00007502
Núm. CAS: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
UN: 1170
ADR: 3,III