4-(Dimetilamino)benzaldehído, polvo cristalino ACS
Proveedor: MP Biomedicals
Atención
Sinónimos: DMABA, 4-(N,N-Dimetilamino)benzaldehído
0215251783 0215251750
ICNA0215251783EA 260 EUR
ICNA0215251783 ICNA0215251750
4-(Dimetilamino)benzaldehído, polvo cristalino ACS
4-(Dimetilamino)benzaldehído
Soluble in alcohol (40 mg/ml - ethanol), HCl (50 mg/ml - 10% HCl), benzene, chloroform, ether; slightly soluble in water.
  • UV/Visible Absorbance : λ min 369 nm; λ max 385 nm(Lit.)
  • Presentation : Off-white Crystalline Powder
  • Color (APHA) : ≤60 of Alcohol Solution
  • Residue on ignition : ≤0.1%
  • Solubility : Soluble in alcohol (40 mg/mL-ethanol), HCl (50 mg/mL-10% HCl), benzene, chloroform, ether; slightly soluble in water.
Storage: protect from light, under nitrogen.
Formula: (CH₃)₂NC₆H₄CHO
MW: 149.19 g/mol
Pto. Ebullición: 176...177 °C (17 mmHg) (lit.)
Pto. de fusión: 73...75 °C
Densidad: 1.0254 g/cm³ (99.9 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003381
Núm. CAS: 100-10-7
EINECS: 202-819-0
Índice Merck: 13,03257
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f59709e90756a237e9c4bd808e8fd50ac9367d91&vid=909765f6b48eb3673cc290753e0ead3358b739cf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity Test Passes
Melting Point 73 - 75°C
Solubility in Alcohol Passes
Color (APHA) of Alcohol
Solution
<60
Solubility in Hydrochloric
Acid
Passes
Color of Hydrochloric Acid
Solution
Passes
Residue after Ignition <0.1%