Purpura de bromocresol sal sódica, soluble en agua, puro indicator
Proveedor: Thermo Scientific
229610050 229610100 229610250 229611000
ACRO229610050EA 32.7 EUR
ACRO229610050 ACRO229610100 ACRO229610250 ACRO229611000
Purpura de bromocresol sal sódica, soluble en agua, puro indicator
Purpura de bromocresol sal sódica
Formula: C₂₁H₁₅Br₂NaO₅S
MW: 562,21 g/mol
Pto. de fusión: 255 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00148896
Núm. CAS: 62625-30-3
EINECS: 263-655-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.1 % in water) Clear
Specific extinction E (1%/1cm) ≥900 (590 nm, 0.01 N NaOH)
Visual transition interval from pH 5.2 (yellow) to p 6.8 (purple)