Purpura de bromocresol sal sódica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: α-(3-Bromo-5-metil-4-oxo-2,5-ciclohexadienilideno)-α-(3-bromo-5-metil-4-hidroxifenil)toluenosulfonato de sodio
A19082.09 A19082.18
A19082.09EA 45.8 EUR
A19082.09 A19082.18
Purpura de bromocresol sal sódica
Purpura de bromocresol sal sódica
CAS No.: 62625-30-3 Molecular Formula: C21H15Br2NaO5S Formula Weight: 562.22 Melting Point: ca 255° dec. MDL No.: MFCD00148896
Formula: C₂₁H₁₅Br₂NaO₅S
MW: 562.21 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 255 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00148896
Núm. CAS: 62625-30-3
EINECS: 263-655-3