Purpura de bromocresol sal sódica, orange powder
Proveedor: MP Biomedicals
Atención
Sinónimos: α-(3-Bromo-5-metil-4-oxo-2,5-ciclohexadienilideno)-α-(3-bromo-5-metil-4-hidroxifenil)toluenosulfonato de sodio
0215051825 0215051805
ICNA0215051825EA 75.3 EUR
ICNA0215051825 ICNA0215051805
Purpura de bromocresol sal sódica, orange powder
Purpura de bromocresol sal sódica
Bromocresol purple sodium salt is typically used as a pH indicator (5,2 - 6,8 : yellow to blue-purple). Used in spectrophotometric determination of serum-albumin.
Soluble in water (80 mg/ml), ethanol (20 mg/ml) or methyl cellosolve (90 mg/ml).
Formula: C₂₁H₁₅Br₂NaO₅S
MW: 562.21 g/mol
Pto. de fusión: 255 (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00148896
Núm. CAS: 62625-30-3
EINECS: 263-655-3