Purpura de bromocresol sal sódica, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ200
860891-25G 860891-5G
860891-25GEA 101 EUR
860891-25G 860891-5G
Purpura de bromocresol sal sódica, Sigma-Aldrich®
Purpura de bromocresol sal sódica
Formula: C₂₁H₁₅Br₂NaO₅S
MW: 562,21 g/mol
Pto. de fusión: 255 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00148896
Núm. CAS: 62625-30-3
EINECS: 263-655-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ae99d0ddad367ac12f93884d5b8f055a043d863&vid=d52d7764c82f6e9c25fd1b36b6fd236547dd8c8c&prid=web&clid=SAPDAM