Purpura de bromocresol sal sódica 0,04% (w/v) en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: α-(3-Bromo-5-metil-4-oxo-2,5-ciclohexadienilideno)-α-(3-bromo-5-metil-4-hidroxifenil)toluenosulfonato de sodio
38700.AE 38700.AP
38700.AEEA 35.4 EUR
38700.AE 38700.AP
Purpura de bromocresol sal sódica 0,04% (w/v) en solución acuosa
Purpura de bromocresol sal sódica
CAS No.: 62625-30-3 Molecular Formula: C21H15Br2NaO5S Formula Weight: 562.22 Physical Form: Liquid Appearance: Orange
Formula: C₂₁H₁₅Br₂NaO₅S
MW: 562.21 g/mol
Pto. de fusión: 255
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00148896
Núm. CAS: 62625-30-3
EINECS: 263-655-3