Ácido 5-Cloro-2-tiofenoborónico 97+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (5-Chlorothiophen-2-yl)boronic acid, 5-Chloro-2-thienylboronic acid, 5-Chlorothiophene-2-boronic acid
359010010 359010050
ACRO359010010EA 31.3 EUR
ACRO359010010 ACRO359010050
Ácido 5-Cloro-2-tiofenoborónico 97+%
Ácido 5-Cloro-2-tiofenoborónico
Formula: C₄H₄BClO₂S
MW: 162,4 g/mol
Pto. de fusión: 136…140 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00236030
Núm. CAS: 162607-18-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to light green to light brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 97.0 to 103.0 %