Triamterena 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,4,7-Triamino-6-phenylpteridine, 6-Phenyl-2,4,7-triaminopteridine
B20044.06 B20044.14 B20044.22
B20044.06EA 46.4 EUR
B20044.06 B20044.14 B20044.22
Triamterena 98%
Triamterena
Purity: 98% CAS No.: 396-01-0 Molecular Formula: C12H11N7 Formula Weight: 253.27 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 266723 Merck Reference: 14,9599 MDL No.: MFCD00006708
Formula: C₁₂H₁₁N₇
MW: 253,27 g/mol
Pto. Ebullición: 573 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006708
Núm. CAS: 396-01-0
EINECS: 206-904-3
Índice Merck: 14,9599