Cloruro de 3,6-bis(etilamino)-9-[2-(etoxicarbonil)fenil]-2,7-dimetilxantilio 99%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
419010050
419010250
419011000
ACRO419010050EA
34.4
EUR
ACRO419010050
ACRO419010250
ACRO419011000
Cloruro de 3,6-bis(etilamino)-9-[2-(etoxicarbonil)fenil]-2,7-dimetilxantilio 99%, puro
Cloruro de 3,6-bis(etilamino)-9-[2-(etoxicarbonil)fenil]-2,7-dimetilxantilio
Formula:
C₂₈H₃₁ClN₂O₃ Pto. Ebullición: ∼200 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 229,4 °C |
Número MDL:
MFCD00012665 Núm. CAS: 989-38-8 EINECS: 213-584-9 UN: 2811 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Red-brown to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrophotometry | ≥98.5 % |
Enantiomeric excess | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | -33° to -39° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3) |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |