Rodamina B, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Cloruro de 9-(2-carboxifenil)-3,6-bis(dietilamino)xantilio
132311000 132315000 132310025
ACRO132311000EA 89.8 EUR
ACRO132311000 ACRO132315000 ACRO132310025
Rodamina B, puro
Rodamina B
Formula: C₂₈H₃₁ClN₂O₃
MW: 479.02 g/mol
Pto. de fusión: 210…211 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011931
Núm. CAS: 81-88-9
EINECS: 201-383-9
Índice Merck: 13,08266
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark green Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 % (105°C)
UV Lambda max 549 to 558 nm (in 50:50 IMS:water)
Absorption Ratio P-15/P+15 1.1 to 1.6
Specific absorbance A (1%/1cm) ≥1700 (at lambda max.)