Rodamina B 98+%, puro
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Cloruro de 9-(2-carboxifenil)-3,6-bis(dietilamino)xantilio
296570100 296570250 296570010 296571000
ACRO296570100EA 35.3 EUR
ACRO296570100 ACRO296570250 ACRO296570010 ACRO296571000
Rodamina B 98+%, puro
Rodamina B
Formula: C₂₈H₃₁ClN₂O₃
MW: 479,02 g/mol
Pto. de fusión: 210…211 °C (desc.)
Densidad: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011931
Núm. CAS: 81-88-9
EINECS: 201-383-9
Índice Merck: 13,08266
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark green Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.0 %
Moisture ≤2.0 % (105°C)