Rodamina B
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Cloruro de 9-(2-carboxifenil)-3,6-bis(dietilamino)xantilio
A13572.0B
A13572.18
A13572.30
A13572.0BEA
387
EUR
A13572.0B
A13572.18
A13572.30
Rodamina B
Rodamina B
CAS No.: 81-88-9
Molecular Formula: C28H31ClN2O3
Formula Weight: 479.02
Physical Form: Crystals
Density: 1.31
Appearance: Purple powder/dark green
Melting Point: ca 210° dec.
Beilstein Reference: 4119648
Merck Reference: 14,8183
MDL No.: MFCD00011931
Suitable for fluorescent labelling
Formula:
C₂₈H₃₁ClN₂O₃ MW: 479,02 g/mol Pto. de fusión: ∼ 210 °C (desc.) Densidad: 1,31 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011931 Núm. CAS: 81-88-9 EINECS: 201-383-9 Índice Merck: 14,8183 |