Ácido algínico
Proveedor: Thermo Scientific
270581000 270580025 270585000
ACRO270581000EA 52.7 EUR
ACRO270581000 ACRO270580025 ACRO270585000
Ácido algínico
Alginic acid
Formula: (C₆H₈O₆)n
MW: 176,13 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081309
Núm. CAS: 9005-32-7
EINECS: 232-680-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤15 % (2 g, 105°C, 4 hrs)
Sulfated ash ≤8 %
Titration excess NaOH 19 to 25 % (Carboxyl groups) On dried substance