Ácido algínico
Proveedor: Thermo Scientific
A17582.0E A17582.22 A17582.36
A17582.0EEA 541 EUR
A17582.0E A17582.22 A17582.36
Ácido algínico
Alginic acid
CAS No.: 9005-32-7 Melting Point: 300° Merck Reference: 14,242 MDL No.: MFCD00081309
Formula: (C₆H₈O₆)n
MW: 176,13 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081309
Núm. CAS: 9005-32-7
EINECS: 232-680-1
Índice Merck: 14,242