Sodio alginato, very low viscosity
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Ácido algínico sal sódica
A18565.22 A18565.0E A18565.36
A18565.22EA 47.2 EUR
A18565.22 A18565.0E A18565.36
Sodio alginato, very low viscosity
Sodio alginato
CAS No.: 9005-38-3 Merck Reference: 14,241 MDL No.: MFCD00081310
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081310
Núm. CAS: 9005-38-3
Índice Merck: 14,241