Sodio alginato, low viscosity
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Ácido algínico sal sódica
B25266.22 B25266.0E B25266.36
B25266.22EA 54.1 EUR
B25266.22 B25266.0E B25266.36
Sodio alginato, low viscosity
Sodio alginato
CAS No.: 9005-38-3 Merck Reference: 14,241 MDL No.: MFCD00081310
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081310
Núm. CAS: 9005-38-3
Índice Merck: 14,241