Hexafluoroaluminato de triamonio 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
B20582.09 B20582.18
B20582.09EA 29.3 EUR
B20582.09 B20582.18
Hexafluoroaluminato de triamonio 98%
tri-Ammonium hexafluoroaluminate
Purity: 98% CAS No.: 7784-19-2 Molecular Formula: (NH4)3AlF6 Formula Weight: 195.09 Odour: Odourless Merck Reference: 14,524 MDL No.: MFCD00042144
Formula: H₁₂AlF₆N₃
MW: 195,09 g/mol
Densidad: 1,78 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042144
Núm. CAS: 7784-19-2
EINECS: 232-052-7
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,524