Bentonita, grey powder
Proveedor: MP Biomedicals
Sinónimos: Montmorillonite, Bentonite
0210089410 02100894.5
ICNA0210089410EA 693 EUR
ICNA0210089410 ICNA02100894.5
Bentonita, grey powder
Bentonita
Bentonite is used as aluminum silicate (clay), emulsifier and adsorbent for proteins and virus particles.
Densidad: 2,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00130611
Núm. CAS: 1302-78-9
EINECS: 215-108-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity Test Passes
pH (2% aq soln) 9,5 - 10,5
Loss on Drying (2 hr) ≤12%
Viscosity (2% aq solution) 8 - 30 cps