Plomo (II) perclorato trihidrato 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
254590250 254592500 254590010
ACRO254590250EA 43.6 EUR
ACRO254590250 ACRO254592500 ACRO254590010
Plomo (II) perclorato trihidrato 99%
Plomo (II) perclorato trihidrato
Formula: Cl₂O₈Pb·3H₂O
Densidad: 2,6 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149817
Núm. CAS: 13453-62-8
EINECS: 237-125-7
UN: 1470
ADR: 5.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Adhering crystals
Titration Complexometric ≥98.5 %
pH 3 to 5 (5 % solution)
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %