Plomo (II) perclorato trihidrato 97.0-102.0% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Lead diperchlorate trihydrate
11640.22
11640.36
11640.22EA
60.5
EUR
11640.22
11640.36
Plomo (II) perclorato trihidrato 97.0-102.0% ACS
Plomo (II) perclorato trihidrato
Purity: 97% min
CAS No.: 13453-62-8
Molecular Formula: Cl2O8Pb.3H2O
Formula Weight: 460.15 (406.10anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.60
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 100° dec.
Solubility: Soluble in water
UN No.: 1470
MDL No.: MFCD00149817
Titrant in complexometric titrations
Formula:
Cl₂O₈Pb·3H₂O MW: 460.15 g/mol Pto. de fusión: 100 °C (desc.) Densidad: 2.60 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149817 Núm. CAS: 13453-62-8 EINECS: 237-125-7 UN: 1470 ADR: 5.1 II |