cis-1,2-Diaminociclohexano ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: cis-Cyclohexane-1,2-diamine, (±)-cis-1,2-Diaminocyclohexane
C1463-25G C1463-5G
TCIAC1463-25GEA 166 EUR
TCIAC1463-25G TCIAC1463-5G
cis-1,2-Diaminociclohexano ≥97.0% (by GC, titration analysis)
cis-1,2-Diaminociclohexano
Formula: C₆H₁₄N₂
MW: 114,19 g/mol
Pto. Ebullición: 93°C
Pto. de inflamación: 71°C
Número MDL: MFCD00063746
Núm. CAS: 1436-59-5
UN: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ebc960d70a59896f9d36fb168aab42f4988b3c5&vid=4ebc960d70a59896f9d36fb168aab42f4988b3c5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %