Cloruro de decanoilo 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
161191000 161195000
ACRO161191000EA 43.3 EUR
ACRO161191000 ACRO161195000
Cloruro de decanoilo 98+%
Cloruro de decanoilo
Formula: C₁₀H₁₉ClO
Pto. Ebullición: 233 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –34,5 °C
Densidad: 0,919 g/cm³
Pto. de inflamación: 110 °C
Número MDL: MFCD00000771
Núm. CAS: 112-13-0
EINECS: 203-938-0
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Color scale ≤50 APHA
Carboxylic acid ≤2 % (as Decanoic acid)
Titration RCOCl ≥98.0 %