Cloruro de decanoilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A19486.22
A19486.36
A19486.22EA
42
EUR
A19486.22
A19486.36
Cloruro de decanoilo ≥98%
Cloruro de decanoilo
Purity: 98%
CAS No.: 112-13-0
Molecular Formula: CH3(CH2)8COCl
Formula Weight: 190.71
Flash Point: 106°(223°F)
Refractive Index: 1.4410
Odour: Irritating
Melting Point: -35°
Boiling Point: 232°
Beilstein Reference: 507055
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000771
Formula:
C₁₀H₁₉ClO Pto. Ebullición: 232 °C Pto. de fusión: –35 °C Densidad: 0,925 Pto. de inflamación: 106 °C (223 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000771 Núm. CAS: 112-13-0 EINECS: 203-938-0 UN: 3265 ADR: 8,II |