Bencetonio cloruro 0.01 mol/l

Proveedor: PROLABO CMP

Sinónimos: Hyamine® 1622, Cloruro de bencetonio

MC309972.6010 MC309972.9010
PRLSMC309972.6010EA 0 EUR
PRLSMC309972.6010 PRLSMC309972.9010 PRLSMC309972.260
Bencetonio cloruro 0.01 mol/l
Bencetonio cloruro
Formula: C₂₇H₄₂ClNO₂
MW: 448.09 g/mol
Número MDL: MFCD00011742
Núm. CAS: 121-54-0
EINECS: 204-479-9
UN: 3082
ADR: 9 III
Índice Merck: 13,01074

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR