Cloruro de lauroílo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A13294.22
A13294.36
A13294.22EA
38.1
EUR
A13294.22
A13294.36
Cloruro de lauroílo ≥98%
Cloruro de lauroílo
Purity: 98%
CAS No.: 112-16-3
Molecular Formula: C12H23ClO
Formula Weight: 218.77
Flash Point: 140°(284°F)
Refractive Index: 1.4460
Melting Point: -17°
Boiling Point: 130-132°/7mm
Beilstein Reference: 1281201
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000740
Formula:
C₁₂H₂₃ClO Pto. Ebullición: 130…132 °C (7 mmHg) Pto. de fusión: –17 °C Densidad: 0,922 Pto. de inflamación: 140 °C (284 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000740 Núm. CAS: 112-16-3 EINECS: 203-941-7 UN: 3265 ADR: 8,II |