Perclorato de erbio (III) hexahidrato 50% (w/w) en solución acuosa, grado reactivo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Perclorato de erbio hexahidrato
40576.NA
40576.NC
40576.NE
40576.NAEA
53.3
EUR
40576.NA
40576.NC
40576.NE
Perclorato de erbio (III) hexahidrato 50% (w/w) en solución acuosa, grado reactivo
Perclorato de erbio (III) hexahidrato
CAS No.: 14692-15-0
Molecular Formula: Er(ClO4)3.6H2O
Formula Weight: 573.70 (465.61anhy)
Physical Form: Liquid
Appearance: Pink
Odour: Odourless
UN No.: 3211
MDL No.: MFCD00150232
Formula:
Cl₃ErO₁₂·6H₂O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150232 Núm. CAS: 14692-15-0 EINECS: 237-840-4 UN: 3211 ADR: 5.1,II |